SAB4200046
Monoclonal Anti-GTP cyclohydrolase I antibody produced in rat
~1.0 mg/mL, clone MGTP 6H11, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-DYT14, Anti-DYT5, Anti-DYT5a, Anti-GCH1, Anti-GTPCH1, Anti-HPABH4B
About This Item
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MGTP 6H11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~28 kDa
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Gch1(14528)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Armazenamento e estabilidade