SAB4200042
Anti-USP7 antibody, Rat monoclonal
clone USP 3D8, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-HAUSP, Anti-TEF1, Monoclonal Anti-USP7 antibody produced in rat
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
USP 3D8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~130 kDa
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... USP7(7874)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)