Documentos Principais
SAB4200037
Sigma-Aldrich
Anti-SORBS2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ARGBP2, Anti-Arg binding protein 2, Anti-Arg/Abl-interacting protein 2, Anti-Sorbin and SH3 domain containing 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~85 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 20-40 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using HEK-293T cell lysates expressing human SORBS2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SORBS2(8470)
Descrição-alvo
SORBS2 (C-terminal), sorbin and SH3 domain containing 2, encodes the sorbin and SH3 domain containing 2 protein. It has three C-terminal SH3 domains and an N-terminal sorbin homology (SoHo) domain that interacts with lipid raft proteins.
forma física
Solution in 0.01 M phos­phate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)