SAB4200028
Anti-XRN1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-5′-3′ exoribonuclease 1, Anti-DKFZp434P0721, Anti-DKFZp686B22225, Anti-DKFZp686F19113, Anti-FLJ41903
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~195 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed NIH-3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using nuclear extract of HEK-293T
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XRN1(54464)
mouse ... Xrn1(24127)
rat ... Xrn1(300944)
Descrição geral
Aplicação
- immunostaining
- immunoblotting
- immunofluorescence.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)