SAB4200015
Anti-TRIP6 antibody, Mouse monoclonal
clone TRP(C)-34, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-MGC10556, Anti-MGC10558, Anti-MGC29959, Anti-MGC3837, Anti-MGC4423, Anti-OIP1, Anti-Thyroid hormone receptor interactor 6, Anti-ZRP1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TRP(C)-34, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRIP6(7205)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade