SAB4100383
Monoclonal Anti-TMOD1 antibody produced in mouse
clone TMOD1-A328, culture supernatant
Sinônimo(s):
Anti-D9S57E, Anti-ETMOD, Anti-TMOD, Anti-tropomodulin 1
About This Item
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TMOD1-A328, monoclonal
Formulário
aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 40.4 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TMOD1(7111)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)