Documentos Principais
SAB4100339
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE6G antibody produced in mouse
clone PDE6G-A288, culture supernatant
Sinônimo(s):
Anti-PDEG, Anti-Phosphodiesterase 6G, cGMP-specific, rod, γ, Anti-RP57
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PDE6G-A288, monoclonal
Formulário
aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 9.5 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PDE6G(5148)
Imunogênio
PDE6G purified recombinant protein
forma física
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)