SAB4100327
Monoclonal Anti-ADIPOQ antibody produced in mouse
clone ADIPOQ-A277, culture supernatant
Sinônimo(s):
Anti-ACDC, Anti-ACRP30, Anti-ADIPQTL1, Anti-ADPN, Anti-APM-1, Anti-APM1, Anti-Adiponectin, C1Q and collagen domain containing, Anti-GBP28
About This Item
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ADIPOQ-A277, monoclonal
Formulário
aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 24.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ADIPOQ(9370)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)