Documentos Principais
SAB4100240
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SSX1 antibody produced in mouse
clone SSX1-A207, culture supernatant
Sinônimo(s):
AntiCT5.1, AntiSSRC, AntiSynovial sarcoma, X breakpoint 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SSX1-A207, monoclonal
Formulário
aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 21.8 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SSX1(6756)
Imunogênio
SSX1 purified recombinant protein
forma física
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)