SAB4100235
Monoclonal Anti-SAMHD1 antibody produced in mouse
clone SAMHD1-A200, culture supernatant
Sinônimo(s):
AntiAGS5, AntiDCIP, AntiHD domain containing 1, AntiHDDC1, AntiMOP-5, AntiOTTHUMP00000030889, AntiSAM domain and HD domain 1, AntiSAM domain- and HD domain-containing protein 1, AntiSBBI88
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SAMHD1-A200, monoclonal
Formulário
aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 72 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SAMHD1(25939)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)