SAB4100221
Monoclonal Anti-PECR antibody produced in mouse
clone PECR-B172, culture supernatant
Sinônimo(s):
AntiDCRRP, AntiHPDHASE, AntiHSA250303, AntiPVIARL, AntiPeroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase, AntiSDR29C1, AntiTERP
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PECR-B172, monoclonal
Formulário
aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 32.4 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PECR(55825)
Imunogênio
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)