SAB4100213
Monoclonal Anti-FAM127C antibody produced in mouse
clone FAM127C -A139, culture supernatant
Sinônimo(s):
AntiCXX1c, AntiFamily with sequence similarity 127, member C, AntiMAR8B, AntiOTTHUMP00000195547
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FAM127C -A139, monoclonal
Formulário
aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 13.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FAM127C(441518)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)