Documentos Principais
SAB3700730
Sigma-Aldrich
Anti-Sheep IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
HRP
Selecione um tamanho
500 μG
R$ 1.219,00
R$ 1.219,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 μG
R$ 1.219,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
R$ 1.219,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
sheep
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Sheep IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities, pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Peroxidase, Anti-Rabbit Serum, Sheep IgG and Sheep Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin or Anti-Rabbit IgG F(c).
Imunogênio
Sheep IgG whole molecule
propriedades físicas
Antibody format: IgG F(ab′)2
forma física
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Reconstituição
Reconstitute with 500 μ;L deionized water (or equivalent).
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)