Documentos Principais
SAB3700178
Sigma-Aldrich
Anti-Horse IgM (μ-chain specific)
whole antiserum, lyophilized powder
Selecione um tamanho
2 ML
R$ 1.594,00
R$ 1.594,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 ML
R$ 1.594,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
R$ 1.594,00
Check Cart for Availability
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
horse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
This product was prepared from monospecific antiserum by a delipidation and defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Horse IgM and Horse Serum. No reaction was observed against Horse IgG.
Imunogênio
Horse IgM mu heavy chain
propriedades físicas
Antibody format: Antiserum
forma física
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Reconstituição
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)