Documentos Principais
SAB3501289
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.255,00
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.255,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
SARS coronavirus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Descrição geral
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. Methyltransferase mediates mRNA cap 2′-O-ribose methylation to the 5′-cap structure of viral mRNAs. N7-methyl guanosine cap is a prerequisite for binding of nsp16. Therefore plays an essential role in viral mRNAs cap methylation which is essential to evade immune system.
Imunogênio
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16 antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the central domain of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16 protein. The immunogen is located within 120-170 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16 protein.
Aplicação
Antibody validated: Immunohistochemistry in human samples. SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16 antibody can detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA. It can detect SARS-CoV-2 NSP16 recombinant protein by ELISA and WB. All other applications and species not yet tested.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)