Documentos Principais
SAB3501275
Sigma-Aldrich
Anti-Hantaan Virus Glycoprotein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.255,00
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.255,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
virus (Hantaan virus)
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Hantaan virus ... HTNVsMgp1(2943079)
Descrição geral
Hantaan virus (HNTV) is the prototype virus of the genus hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA virus that is the eiological agent of Korean hemorrhagic fever. The two glycoproteins of HNTV, G1 and G2, are encoded as a continuous open reading frame to produce a polypetide precursor which is then processed to yield two glycoproteins. During infection both glycoproteins are found in the Golgi complex and co-expression is considered as a prerequisite for localization to the Golgi complex.
Imunogênio
Hantaan virus glycoprotein antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of the Hantaan virus glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of Hantaan Virus Glycoprotein.
Aplicação
Hantaan virus glycoprotein antibody can detect 10ng Hantaan virus glycoprotein peptide in ELISA at 1 μg/ml.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)