Documentos Principais
SAB3501264
Sigma-Aldrich
Anti-Rift Valley Fever Virus Polymerase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.255,00
R$ 3.255,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.255,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.255,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
virus (Rift Valley Fever virus)
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Rift Valley fever virus ... RVFV_sL_gp1(9538294)
Descrição geral
Rift Valley Fever Virus Polymerase Antibody: Rift Valley Fever (RFV) virus is an arthropod-borne virus endemic to Africa that infects humans and animals that is transmitted predominantly by mosquitoes. During human infections, symptoms can range from benign fever to severe encephalitis and fatal hepatitis with hemorrhagic fever. The Bunyaviridae family of viruses to which the RVF virus belongs are spherical enveloped viruses with a tripartite RNA genome of negative or ambisense polarity. The three segments are referred to as the L, M, and S segments. The L and M segments are negative polarity and code fore the L-dependent RNA polymerase and glycoprotein precursor respectively. The S segment is of ambisense polarity and encodes the nucleoprotein and non-structural proteins.
Imunogênio
RVF virus Polymerase antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of the RVF virus Polymerase.The immunogen is located within amino acids 370 - 420 of Rift Valley Fever Virus Polymerase.
Aplicação
RVF virus Polymerase antibody can detect 10 ng RVF virus Polymerase peptide in ELISA at 1 μg/mL.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)