Documentos Principais
SAB3501235
Sigma-Aldrich
Anti-MED4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.255,00
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.255,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MED4(29079)
Descrição geral
MED4 Antibody: The mediator complex is a multi-protein transcriptional co-activator that is expressed ubiquitously in eukaryotes from yeast to mammals and is required for induction of RNA polymerase II (pol II) transcription by DNA binding transcription factor. One of the proteins in this complex is MED4. This protein has also been shown to be part of the vitamin D receptor interacting complex. MED4 was recently identified as an HIV dependency factor (HDF), suggesting that MED4 may be an important drug target in HIV treatment.
Imunogênio
MED4 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human MED4.The immunogen is located within the last 50 amino acids of MED4.
Aplicação
MED4 antibody can be used for detection of MED4 by Western blot at 0.5 μg/mL. Antibody can also be used for immunohistochemistry starting at 10 μg/mL. Antibody validated: Western Blot in human samples and Immunohistochemistry in human samples. All other applications and species not yet tested.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)