Documentos Principais
SAB3501218
Sigma-Aldrich
Anti-TRPC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.255,00
R$ 3.255,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.255,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.255,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRPC3(7222)
Descrição geral
TRPC3 Antibody: The mammalian transient receptor potential (TRP) superfamily can be divided into three major families including the "canonical TRP" (TRPC) family. The seven members of this family share the activation through PLC-coupled receptors and have been suggested to be components of receptor-regulated cation channels in different cell types. Furthermore, the members of the TRPC3/6/7 subfamily can be activated by diacylglycerol analogs, suggesting a possible mechanism of activation of these channels by PLC-coupled receptors. TRPC3 encodes a Ca2+-permeant channel that is agonist-activated but not store-operated or directly receptor-activated. TRPC3 physically interacts with TRPC6 and TRPC7 and forms functional tetrameric channels.
Imunogênio
TRPC3 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human TRPC3.The immunogen is located within amino acids 120 - 170 of TRPC3.
Aplicação
TRPC3 antibody can be used for the detection of TRPC3 by Western blot at 1 - 2 μg/mL. Antibody can also be used for immunohistochemistry starting at 10 μg/mL. Antibody validated: Western Blot in human samples and Immunohistochemistry in mouse samples. All other applications and species not yet tested.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)