Documentos Principais
SAB3501186
Sigma-Aldrich
Anti-GPR15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.255,00
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.255,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPR15(2838)
Descrição geral
GPR15 Antibody: Human immunodeficiency virus (HIV) and related viruses require coreceptors to infect target cells. Some G protein-coupled receptors including CCR5, CXCR4, CCR3, CCR2b and CCR8 in the chemokine receptor family, and four other molecules GPR15, STRL33, GPR1 and V28 were recently identified as HIV coreceptors. GPR15, also known as BOB, is a G protein-coupled receptor that serves as coreceptor for the simian immunodeficiency virus (SIV), and for strains of HIV-2 and M-tropic HIV-1.
Imunogênio
GPR15 antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the amino terminus of human GPR15.The immunogen is located within the first 50 amino acids of GPR15.
Aplicação
GPR15 antibody can be used for detection of GPR15 by Western blot at 0.5 - 1 μg/mL. Antibody can also be used for immunocytochemistry starting at 5 μg/mL. Antibody validated: Western Blot in human samples and Immunocytochemistry in human samples. All other applications and species not yet tested.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)