SAB3501030
Anti-NELF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 58 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NELF(26012)
Imunogênio
Características e benefícios
Ligação
forma física
Exoneração de responsabilidade