Documentos Principais
SAB3500691
Sigma-Aldrich
Anti-SPATA3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.983,00
R$ 1.983,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.983,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.983,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
21 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPATA3(130560)
Imunogênio
Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SPATA3.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500691.
forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)