Documentos Principais
SAB3500666
Sigma-Aldrich
Anti-TRMT12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.965,00
R$ 2.965,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.965,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.965,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
49 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRMT12(55039)
Descrição geral
TRMT12 (tRNA methyltransferase 12 homolog) gene is localized to human chromosome 8q24, and is a homolog of yeast gene coding for a tRNA methyltransferase.
Imunogênio
Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of human TYW2.
Ações bioquímicas/fisiológicas
TRMT12 (tRNA methyltransferase 12 homolog) gene is amplified and over-expressed in breast cancer. This enzyme is responsible for catalyzing the third step in wybutosine biosynthetic pathway. In cancer, up-regulation of this gene leads to disruption in SMG1 protein function, which is a part of nonsense mediated decay pathway (NMD). Thus, it might contribute to the escape of damaged DNA from checkpoints.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500666.
forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chromosome 8 BAC array comparative genomic hybridization and expression analysis identify amplification and overexpression of TRMT12 in breast cancer.
Rodriguez V et al
Genes Chromosomes Cancer, 46(7), 694-707 (2007)
TRMT12 overexpression in cancer cells affects the cell cycle and the nonsense mediated decay pathways by regulating the SMG-1 kinase, a member of the PIKK family of kinases.
Rodriguez V et al
Cancer Research, 69(9), 2486-2486 (2009)