Documentos
SAB3500550
Sigma-Aldrich
Anti-NALP6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NLR family pyrin domain containing 6, Anti-NLRP6, Anti-PYPAF5, Anti-PYRIN-containing APAF1-like protein 5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NLRP6(171389)
Imunogênio
NALP6 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of human NALP6.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500550.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.