Documentos Principais
SAB3500438
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CLD1, Anti-CLDN1, Anti-Claudin 1, Anti-ILVASC, Anti-SEMP1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.122,00
R$ 4.122,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1768
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.122,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.122,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1768
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLDN1(9076)
Descrição geral
Claudin 1 (CLDN1) is a component of tight junctions. It is part of the transmembrane tight junction protein family. The CLDN1 gene is localized on human chromosome 3q28.
Imunogênio
CLDN1 antibody was raised against a 20 amino acid peptide near the carboxyl terminus of human CLDN1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Claudin 1 (CLDN1) has a role in epithelial-mesenchymal transition. It is a sealing and tightening junctional protein. CLDN1 has been shown to be downregulated in lung adenocarcinoma. Mutations in this gene have also been linked to neonatal ichthyosis and sclerosing cholangitis.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500438.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
CLDN-1 promoted the epithelial to migration and mesenchymal transition (EMT) in human bronchial epithelial cells via Notch pathway.
Lv J
Molecular and Cellular Biochemistry (2017)
Claudin-1 involved in neonatal ichthyosis sclerosing cholangitis syndrome regulates hepatic paracellular permeability.
Grosse B
Hepatology (2012)
Claudin-1 correlates with poor prognosis in lung adenocarcinoma.
Sun BS
Thoracic cancer, 7(5) (2016)
The claudins
Madhu Lal-Nag and Patrice J Morin
Genome Biology (2009)
The impact of CLAUDIN-1 on follicular thyroid carcinoma aggressiveness.
Endocrine-Related Cancer, 22(5) (2015)