Key Documents
SAB3500327
Sigma-Aldrich
Anti-Smac antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DIABLO
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 26 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Diablo(66593)
Imunogênio
Smac antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 225 to 239 of human Smac/DIABLO .
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500327.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Markus Habich et al.
Cell reports, 26(3), 759-774 (2019-01-17)
Disulfide formation in the mitochondrial intermembrane space (IMS) is an essential process. It is catalyzed by the disulfide relay machinery, which couples substrate import and oxidation. The machinery relies on the oxidoreductase and chaperone CHCHD4-Mia40. Here, we report on the
Karthik Mohanraj et al.
EMBO molecular medicine, 11(5) (2019-03-20)
Nuclear and mitochondrial genome mutations lead to various mitochondrial diseases, many of which affect the mitochondrial respiratory chain. The proteome of the intermembrane space (IMS) of mitochondria consists of several important assembly factors that participate in the biogenesis of mitochondrial