Documentos Principais
SAB3500288
Sigma-Aldrich
Anti-CUEDC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CUE Domain-Containing Protein 1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.122,00
R$ 4.122,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.122,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.122,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CUEDC1(404093)
Imunogênio
CUEDC1 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carbocy terminus of human CUEDC1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
CUEDC1 (CUE domain containing 1) might be involved in protein trafficking and degradation. Changes in this gene are linked with early stage cervical cancer. It is highly methylated in the placental tissue of preeclampsia patients. CUEDC1 is suggested to control trophoblast invasion by participating in the TGF (transforming growth factor)-β/Smad (mothers against decapentaplegic homolog) signaling pathway. The gene is mapped to human chromosome 17q23.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500288.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Y-H Yan et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 17(22), 3083-3094 (2013-12-05)
Preeclampsia is a complication of pregnancy that severely threatens the health of the mother and infant, yet the mechanism of pathogenesis remains unclear. In this article, gene array technology was applied to identify the genes related to the pathogenesis of