Documentos Principais
SAB3500115
Sigma-Aldrich
Anti-FRMPD3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FERM and PDZ domain-containing 3, Anti-RP5-1070B1.1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.798,00
R$ 2.798,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.798,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.798,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FRMPD3(84443)
Imunogênio
FRMPD3 antibody was raised against an 18 amino acid peptide from near the center of human FRMPD3.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
The FERM and PDZ domain containing (FRMPD) protein family consists of four proteins that contain a FERM (Four-point-one, erzin, radixin, moesin) domain and at least one PDZ (PSD-95/Discs large/Zonula-occuldens-1) domain. Unlike other members of the FRMPD family, FRMPD3 has no known function. It is most similar to FRMPD4, which is highly expressed in multiple regions of the brain and enriched in the postsynaptic density (PSD) fractions, it is possible that FRMPD3 also interacts with other PDZ domain-containing proteins in neural cells.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500115.
forma física
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)