Documentos Principais
SAB3500113
Sigma-Aldrich
Anti-FRMPD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FERM and PDZ domain-containing 1, Anti-FRMD2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.798,00
R$ 2.798,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.798,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.798,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FRMPD1(22844)
Imunogênio
FRMPD1 antibody was raised against a 15 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human FRMPD1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
The FERM and PDZ domain containing (FRMPD) protein family consists of four proteins that contain a FERM (Four-point-one, erzin, radixin, moesin) domain and at least one PDZ (PSD-95/Discs large/Zonula-occuldens-1) domain. FRMPD1 was initially identified through a yeast two-hybrid screening with Activator of G-protein signaling 3 (AGS3), a protein that acts to stabilize the GDP-bound conformation of Gai, as the bait. FRMPD1 binds to the tetratricopeptide repeat of AGS3 and stabilizes AGS3 in a membrane environment. Suppression of FRMPD1 in Cath.a-differentiated neuronal cells decreased the level of endogenous AGS3 in membrane fractions by ~50% and enhanced the inhibition of forskolin-induced increases in cAMP. Co-immunoprecipitation studies indicate that the interaction of AGS3 with FRMPD1 is mutually exclusive with the interaction of AGS3 with Gai3, suggesting that FRMPD1 may position AGS3 in the membrane where it can then interact with Galphai.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500113.
forma física
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)