SAB3500093
Anti-JMJD1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-JHDM2A, Anti-JHMD2A, Anti-KDM3A, Anti-Lysine-specific demethylase 3A, Anti-TSGA
Selecione um tamanho
R$ 2.798,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.798,00
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 145 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM3A(55818)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Ligação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)