SAB2900912
Anti-KIAA1324 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
EIG121, Estrogen induced gene 121, KIAA1324, Maba1, RP11-352P4.1, UPF0577 protein KIAA1324
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
western blot: 5 μg/mL (Cell Lysate)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIAA1324(57535)