Documentos Principais
SAB2900872
Sigma-Aldrich
Anti-SLC37A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Pp11662, SLC37A2, SPX2, Sugar phosphate exchanger 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
western blot: 5 μg/mL (Cell Lysate)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Imunogênio
Slc37A2 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human Slc37A2.
TMEM184A antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TMEM184A.