Documentos Principais
SAB2900625
Sigma-Aldrich
Anti-PTGFR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
FP, PGF receptor, PGF2 alpha receptor, PGF2-alpha receptor, PTGFR, Prostaglandin F receptor (FP)
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
dog, human, mouse, chicken, rabbit, horse
técnica(s)
immunohistochemistry: 10 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTGFR(5737)
Imunogênio
Synthetic 14 amino acid peptide from 1st cytoplasmic domain of human PTGFR. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Mouse, Elephant, Panda, Bat, Dog, Rabbit, Horse, Turkey, Chicken, Platypus (100%); Marmoset, Rat, Xenopus (93%); Sheep, Bovine, Pig (86%).
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)