SAB2900609
Anti-HTR1D antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
5-HT-1D, 5-HT1D, 5-HT1d alpha receptor, 5-HT1d-type serotonin receptor, 5HT1D Receptor, HTR1D
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 17 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTR1D(3352)
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade