Documentos Principais
SAB2900509
Sigma-Aldrich
Anti-CHRM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CHRM4, HM4, M4 muscarinic receptor, M4R, Muscarinic m4 receptor, Muscarinic receptor m4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, guinea pig, human, bovine, horse, pig, mouse, hamster
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL (after heat-induced antigen retrieval)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHRM4(1132)
Imunogênio
Synthetic 20 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human CHRM4. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Mouse, Rat, Bovine, Hamster, Horse, Pig, Guinea pig (100%); Dog, Elephant, Panda (95%); Bat (90%).
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)