Documentos Principais
SAB2900188
Sigma-Aldrich
Anti-DPP9 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
dipeptidylpeptidase 9
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.267,00
R$ 4.267,00
Previsão de entrega em08 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.267,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.267,00
Previsão de entrega em08 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DPP9(91039)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Synthetic 15 amino acid peptide from N-terminus of human DPP9. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Bovine, Elephant (100%); Mouse, Bat, Hamster, Horse, Opossum, Zebrafish (93%); Dog, Panda, Pufferfish (87%); Turkey, Chicken (80%).
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)