SAB2702380
Monoclonal Anti-HEC1 antibody produced in mouse
clone 9G3.23, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2
Selecione um tamanho
R$ 3.829,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.829,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9G3.23, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
80kDa
reatividade de espécies
hamster, kangaroo rat, human
concentração
1mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDC80(10403)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)