SAB2702324
Monoclonal Anti-CARD12 antibody produced in mouse
clone GT1387, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
AIFEC, CARD12, CLAN, CLAN1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT1387, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
116kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:1000-1:10000
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NLRC4(58484)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1