SAB2702200
Monoclonal Anti-V5 tag antibody produced in mouse
clone GT1071, affinity isolated antibody
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT1071, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
0.81mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:1000-1:10000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)