Documentos Principais
SAB2702158
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPA3 antibody produced in mouse
Sinônimo(s):
REPA3
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.508,00
R$ 2.508,00
Previsão de entrega em02 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.508,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.508,00
Previsão de entrega em02 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11.1
monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
14 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPA3(6119)
Imunogênio
Full-length human RPA-14 expressed in E. coli..
Aplicação
For IP: Use at a concentration of 0.1 - 2 μg/mL. For WB: Use at a concentration of 0.1 - 2 μg/mL. For IHC-P: 1:100-1:1000. Predicted molecular weight: 14 kDa. Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Replication protein A (RPA) is a single-stranded DNA binding protein. Human RPA is a heterotrimeric protein containing subunits of 70, 32 and 14 kDa. This protein complex is highly conserved in eukaryotes and is essential in DNA replication, homologous recombination and nucleotide excision repair. RPA has been shown to be a target for DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) ataxia telangiectasia-mutated gene (ATM) and a cyclin dependent protein kinase.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)