SAB2701975
Anti-KLF4 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
EZF, GKLF
Selecione um tamanho
R$ 2.508,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.508,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
peso molecular
51 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 50-200
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-10000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KLF4(9314)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)