SAB2701606
Anti-KLHL20 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
KHLHX, KLEIP, KLHL20, KLHLX
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KLHL20(27252)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1