SAB2502058
Anti-DYRK1A (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DYRK, DYRK1, HP86, MNB, dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A
Selecione um tamanho
R$ 2.833,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.833,00
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat, pig, bovine, canine
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DYRK1A(1859)
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)