Key Documents
SAB2501863
Sigma-Aldrich
Anti-PON2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
A-esterase 2, aromatic esterase 2, paraoxonase 2, paraoxonase nirs
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
pig, human, canine, rat
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PON2(5445)
Imunogênio
Peptide with sequence C-EKPRARELRIS, from the internal region of the protein sequence according toNP_000296.2; NP_001018171.1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2