Documentos Principais
SAB2501859
Sigma-Aldrich
Anti-PRODH antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ33744, HSPOX2, MGC148078, proline dehydrogenase (oxidase) 1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Previsão de entrega em03 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Previsão de entrega em03 de maio de 2025
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRODH(5625)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Peptide with sequence C-EDQESIQPLLRHYR, from the internal region of the protein sequence according toNP_057419.4; NP_001182155.1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)