Documentos Principais
SAB2501713
Sigma-Aldrich
Anti-NFE2L2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HEBP1, NF-E2-related factor 2, NRF2, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1493
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1493
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, pig, human, canine, bovine
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFE2L2(4780)
Imunogênio
Peptide with sequence C-KHSSRLEAHLTRDE, from the internal region of the protein sequence according toNP_006155.2; NP_001138884.1; NP_001138885.1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Karin A M Jandeleit-Dahm et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 13(4) (2024-04-27)
Chronic hyperglycemia induces intrarenal oxidative stress due to the excessive production of reactive oxygen species (ROS), leading to a cascade of events that contribute to the development and progression of diabetic kidney disease (DKD). NOX5, a pro-oxidant NADPH oxidase isoform
Magda F Serra et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(9) (2022-09-24)
Gold nanoparticles (AuNPs) can inhibit pivotal pathological changes in experimental asthma, but their effect on steroid-insensitive asthma is unclear. The current study assessed the effectiveness of nebulized AuNPs in a murine model of glucocorticoid (GC)-resistant asthma. A/J mice were sensitized
Jay C Jha et al.
Diabetologia, 62(9), 1712-1726 (2019-06-22)
Excessive production of reactive oxygen species (ROS) plays a detrimental role in the progression of diabetic kidney disease (DKD). Renal oxidative stress activates proinflammatory cytokines, chemokines and profibrotic factors in DKD. Increased expression of the prooxidant enzyme NADPH oxidase (NOX)