Documentos Principais
SAB2501502
Sigma-Aldrich
Anti-FOXI1 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FKHL10, Anti-FREAC6, Anti-HFH3, Forkhead box I1, HNF-3/fork-head homolog-3
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXI1(2299)
Imunogênio
Peptide with sequence TSGVLYPREGTEV, from the C-terminal region of the protein sequence according to NP_036320.2; NP_658982.1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shuk Yee Ngan et al.
Current protocols, 2(1), e341-e341 (2022-01-14)
Human embryonic stem cells (ES) and induced pluripotent stem cells (iPSC) are powerful tools that have the potential to generate in vitro human lung epithelial cells. However, challenges in efficiency and reproducibility remain in utilizing the cells for therapy discovery