Documentos Principais
SAB2501133
Sigma-Aldrich
Anti-FEM1A (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp762M136, Anti-EPRAP, fem-1 homolog a (C. elegans)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, bovine, canine
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FEM1A(55527)
Descrição geral
Fem-1 homolog A (FEM1A) is a homolog of the Fem-1 gene of Caenorhabditis elegans. It is predicted to encode an ankyrin repeat proteins which is expressed in many tissues. FEM1A is a conserved VHL-box protein. The gene encoding it is localized on human chromosome 19p13.3.
Imunogênio
Peptide with sequence CGFIPEDLEAFIELH, from the C Terminus of the protein sequence according to NP_061178.1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fem-1 homolog A (FEM1A) is a substrate recognition subunit of cullin-2-RING E3 ubiquitin ligase complex. It has a role in the degradation of stem-loop binding protein (SLBP) and may be involved in anti-inflammatory signaling. FEM1A has been associated with polycystic ovary syndrome.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
FEM1A and FEM1B: novel candidate genes for polycystic ovary syndrome.
Goodarzi MO
Human Reproduction (2008)
The Fem1c genes: conserved members of the Fem1 gene family in vertebrates.
Ventura-Holman
Gene (2003)
FEM1 proteins are ancient regulators of SLBP degradation.
Dankert JF
Cell Cycle (2017)