Documentos Principais
SAB2501073
Sigma-Aldrich
Anti-TUSC4/NPRL2 (AA 140-151) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-2810446G01Rik, Anti-NPR2L, Anti-NPRL2, Anti-Tumor suppressor candidate 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUSC4(10641)
Imunogênio
Peptide with sequence QYSNVYCPTPKV from the internal region of the protein sequence according to NP_006536.3.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Yinxing Ma et al.
Scientific reports, 7(1), 15311-15311 (2017-11-12)
The SEA/GATOR complex is an essential regulator of the mTORC1 pathway. In mammals the GATOR1 complex is composed of the proteins DEPDC5, NPRL2 and NPRL3. GATOR1 serves as an mTORC1 inhibitor and activates the mTORC1-modulating RagA GTPase. However, several GATOR