SAB2501034
Anti-TGM2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-TG2, Anti-TGC, Anti-Transglutaminase 2 (C polypeptide)
Selecione um tamanho
R$ 2.833,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.833,00
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGM2(7052)
1 of 4
Este Item | SAB2502010 | SAB2501703 | SAB2501347 |
---|---|---|---|
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
species reactivity human | species reactivity bovine, pig, human, mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human, mouse, bovine, pig, rat, canine |
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)